Learn More
STEMCELL Technologies GloCell™ Fixable Viability Dye UV 450
Artikelnummer. 17140362
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 Tests
5 x 100 Tests
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 17140362
Marke: STEMCELL Technologies 75008.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Amine-labeling fluorescent dye for live/dead staining of mammalian cells
  • GloCell™ Fixable Viability Dye UV 450 is a fluorescent cell viability dye for staining live/dead mammalian cells in applications such as flow cytometry
  • The dye irreversibly binds intracellular and cell surface amine groups and can be utilized prior to fixation, permeabilization, or cryopreservation
  • Cells with compromised plasma membranes become permeable to the GloCell™ dye, resulting in a greater fluorescence compared to live cells in a cell viability assay
  • GloCell™ Fixable Viability Dye UV 450 is excited by the UV laser at 355 nm and it has a fluorescence emission maximum of 450 nm that can be detected using the 450/50 band pass filter used to detect DAPI, Hoechst 33258, etc
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry; Immunofluorescence
Menge 100 Tests
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.