Learn More
Carl Roth™ Gloves
Click to view available options
Größe:
8
Packungsgröße:
2 Paare
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gloves |
| Größe | 8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Light assembly work in the automotive, plastics, textile and consumer goods industries, warehousing and logistics operations. All components acc. FDA 21 CFR 177.2600. Washable to 40 ° C. |
| Menge | 2Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.