Learn More
MedChemExpress GLP-1(7-37)
Artikelnummer. 16481788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16481788 5 mg 5 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16481788
Marke: MedChemExpress HYP0055
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GLP-1(7-37) is an intestinal insulinotropic hormone that augments glucose induced insulin secretion.
Spezifikation
CAS 106612-94-6
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekulargewicht 3355.67 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 30 mg/mL (8.94 mM∣Need ultrasonic and warming)