missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucocorticoid receptor agonist, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485998 10 mg -
16468617 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485998 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14234

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.

Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glucocorticoid receptor agonist
CAS 1245526-82-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20F4N2O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (252.28 mM)
SMILES OC1=CC=C(C=C1C(C)(C[C@](O)(C(F)(F)F)CC2=CC3=C(C=NC=C3)N2)C)F
Molekulargewicht (g/mol) 396.38
Formelmasse 396.38
Reinheit (%) 99.56%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.