Learn More
Gluconate Calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428606
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16428606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16428606 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1092
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gluconate Calcium
CAS 299-28-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H12O7.1/2Ca
Menge 100 mg
Synonym Calcium D-gluconate Gluconic acid hemicalcium salt
Löslichkeitsinformationen H2O : 20 mg/mL (92.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O)=O.[1/2Ca]
Molekulargewicht (g/mol) 216.2
Formelmasse 216.2
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid