Learn More
Gluconate sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438606
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438606 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1092A
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gluconate sodium
CAS 527-07-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H11NaO7
Menge 100 mg
Synonym D-Gluconic acid sodium salt Sodium D-gluconate D-Gluconate sodium salt
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (458.42 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O[Na])=O
Molekulargewicht (g/mol) 218.14
Formelmasse 218.14
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid