Learn More
Abcam Glukose-6-Phosphat-Testkit – Hohe Empfindlichkeit (Fluorometrisch)
Artikelnummer. 32116718 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
32116718 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116718 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab107923100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messen Sie 6-O-phosphono-alpha-D-Glucopyranose in 20 m in Biofluiden, Zell-/Gewebeextrakten, Zellkulturmedien mit Glucose-6-phosphat-Assay-Kit AB107923. Sensitivität >1 μM. In 3 Publikationen zitiert. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Messen Sie 6-O-phosphono-alpha-D-Glucopyranose in 20 m in Biofluiden, Zell-/Gewebeextrakten, Zellkulturmedien mit Glucose-6-phosphat-Assay-Kit AB107923. Sensitivität >1 μM. In 3 Publikationen zitiert. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO