Learn More
GLUD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14299-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882874
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a subunit of glutamate receptor channels. These channels mediate most of the fast excitatory synaptic transmission in the central nervous system and play key roles in synaptic plasticity.
Spezifikation
Spezifikation
GLUD1
Polyclonal
Unconjugated
GLUD1
GDH, GDH 1, GDH1, GLUD, GLUD1, glutamate dehydrogenase 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14661, 24399, 2746
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P00367, P10860, P26443
GLUD1
GLUD1 Fusion Protein Ag5694
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat