missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glut1 Antibody (GLUT1/2476), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
273.00 € - 487.20 €
Spezifikation
| Antigen | Glut1 |
|---|---|
| Klon | GLUT1/2476 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1-2 μg/mL, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, ELISA 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18603368
|
Novus Biologicals
NBP2-75785-100ug |
100 μg |
516.00 € 487.20 € / 100 Mikrogramm Sparen 28.80 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18648188
|
Novus Biologicals
NBP2-75785-20ug |
20 μg |
289.00 € 273.00 € / 20 Mikrogramm Sparen 16.00 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Glut1 Monoclonal antibody specifically detects Glut1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein ArraySpezifikation
| Glut1 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Choreoathetosis/Spasticity, Episodic (Paroxysmal Choreoathetosis), CSE, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, GLUT1DS, HepG2 glucose transporter, HTLVR, Human T-Cell Leukemia Virus (I and II) Receptor, MGC141895, MGC141896, PED, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1, Solute Carrier Family 2 Member 1, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1 | |
| Recombinant fragment of human Glut1 protein (around aa 203-305) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P11166) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| GLUT1/2476 | |
| Western Blot 1-2 μg/mL, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, ELISA 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P11166 | |
| 6513 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.