Learn More
GLUT1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke: Proteintech 81463-1-RR-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The GLUT1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human GLUT1. This antibody recognizes human antigen. The GLUT1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
| GLUT1 | |
| 6F14 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| Primary | |
| Human | |
| 45-55 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 1000 μg/mL | |
| DYT17; DYT18; GLUT; GLUT1; MGC141895; MGC141896; PED | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| 6513 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering