Learn More
Abcam Glutaminase (GLS) Aktivitätstest-Kit (Fluorometrisch)
Product Code. 32119068 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
32119068 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32119068 Supplier Abcam Supplier No. ab284547100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messung der GLS2-Aktivität in Zell-/Gewebeextrakten mit Glutaminase (GLS) Activity Assay Kit AB284547. Zitiert in 2 Publikationen. Verwendung mit Mikroplatten (12 x 8 Wellstreifen).
Messung der GLS2-Aktivität in Zell-/Gewebeextrakten mit Glutaminase (GLS) Activity Assay Kit AB284547. Zitiert in 2 Publikationen. Verwendung mit Mikroplatten (12 x 8 Wellstreifen).
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO