Learn More
Glutaminase-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497557
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497557 5 mg 5 Milligramm
16485606 100 mg 100 Milligramm
16441077 50 mg 50 Milligramm
16414818 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497557 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1143345mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative), a CB839 derivative, is an allosteric inhibitor of 1,3,4-selenadiazole-containing kidney-type glutaminase (KGA), with an IC50 of 1 nM. Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative) shows improved cellular uptake and antitumor activity.
Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative), a CB839 derivative, is an allosteric inhibitor of 1,3,4-selenadiazole-containing kidney-type glutaminase (KGA), with an IC50 of 1 nM. Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative) shows improved cellular uptake and antitumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaminase-IN-1
CAS 2247127-79-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H24F3N7O3Se
Menge 5 mg
Synonym CB839 derivative
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (202.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=NN=C(CCCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)=O)C=C2)[Se]1)CC4=NC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 618.47
Formelmasse 618.47
Reinheit (%) 98.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death