Learn More
Glutaric acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31031042
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31031042 500 g
31016085 25 g
31018101 100 g
31027096 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31031042 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD132120500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaric acid
CAS 110-94-1
Summenformel C5H8O4
MDL-Nummer MFCD00004410
Menge 500 g
SMILES O=C(O)CCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 132.11
Reinheit (%) 95%