Learn More
Descrizione
Messung der Glutathionreduktase-Aktivität in 40 m in Biofluiden, Zell-/Gewebeextrakte mit Glutathionreduktase (GR) Assay Kit AB83461. Sensitivität >0,1 mU/ml. Zitiert in 43 Publikationen. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifica
Specifica
| Menge | 200 Tests |
| Kennzeichnung | RUO |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?