missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycerin, Carl Roth™

Artikelnummer. 10657054
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10657054

Marke: Carl Roth 3783.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

CAS 56-81-5
Dichte 1.26g/cm3 at 20°C
Zündpunkt 500°C
Summenformel C3H8O3
Brechungsindex 1.470 to 1.475
MDL-Nummer MFCD00004722
Menge 1 L
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Reinheit (%) ≥99.5%, pa, anhydrous
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt