Learn More
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422429
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16422429 1 g
16401198 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422429 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYD0886
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
CAS 13408-09-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C3H17Na2O11P
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 250 mg/mL (816.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO.[5H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 306.11
Formelmasse 306.11
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death