Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 0.2 M-Pufferlösung, pH 3.0
Artikelnummer. 15444899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444899 500 mL 500 Milliliter
15434899 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444899 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62527.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.32 €
    99.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 18.67 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Glycine is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. It is frequently used in the preparation of TG Buffers where the buffer is used as a running and/or transfer buffer for polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin wird häufig als Puffer für eine Vielzahl immunologischer Anwendungen verwendet. Es wird häufig bei der Vorbereitung von TG-Puffern verwendet, bei denen der Puffer als Lauf- und/oder Transferpuffer für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese und Western Blotting verwendet wird. Glycin wird auch als Eluent in der Säulenchromatographie verwendet. Glycin wurde zur Verwendung bei der enzymatischen Bestimmung von Lactat mit Milchdehydrogenase berichtet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 3.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL