Learn More
Glyzin, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Molekülgewicht:75,067 g/mol
Beschreibung
- Glycin wird als Komponente von Tris-Glycin und Tris-Glycin-SDS-Laufpuffern für die Elektrophorese von Polyacrylamid-Gelen verwendet.
- Glycin ist auch ein Bestandteil des Towbin Transferpuffers für Western Blots.
- Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.
- Typische Applikationen: Elektrophorese, SDS PAGE.
- Inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regler von NMDA-Rezeptoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 451°F (NTP, 1992) |
| CAS | 56-40-6 |
| pH | pH 4.0 für 0.2 molare Lösung in Wasser |
| Farbe | Weiß |
| Schwermetalle | ≤20 ppm |
| Verlust bei Trocknung | ≤ 0.2 % |
| Summenformel | C2H5NO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00008131 |
| Beilstein | 635782 |
| Synonym | Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glykokoll, Glycocoll |
| Mehr anzeigen |