Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99 %
Artikelnummer. p-7021470
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11454894 500 g -
11464894 2500 g 2500 Gramm
11474894 10,000 g 10000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11454894
Marke: Thermo Scientific Chemicals A13816.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Glycin wird als Zusatzstoff in Haustierfutter, Tierfutter und Süßstoff sowie als Geschmacksverstärker in Lebensmitteln verwendet. Es wird auch als Puffer in Antazida, Analgetika, Antitranspirantien, Kosmetika und Körperpflegeprodukten eingesetzt. Es dient als Neurotransmitter im zentralen Nervensystem, insbesondere im Rückenmark, Hirnstamm und in der Netzhaut. Es dient als Puffermittel und verhindert die Beschädigung der Probe während der Elektrophorese. Darüber hinaus wird es zur Entfernung von proteinmarkierenden Antikörpern aus Western Blot Membranen eingesetzt. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von Gummischwammprodukten, Metallkomplexstoffen und Düngemitteln beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Pyridin. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich in Diethylether, n-Octanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
pH 5.97
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and pyridine. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether,n-octanol and ethanol.
Dichte 1.1607
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) 99%