Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ≥99 %, zur Analyse
Produktkod. 10773644 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Förpackningsstorlek:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verpackung Förpackningsstorlek
10773644 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
10733031 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10072930 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10358210 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
11945341 25 kg Fasertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10773644 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 220910050
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Visa alla kampanjer
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Glycin (CAS-Nr. 56-40-6) ist eine gereinigte Formulierung der Aminosäure Glycin (Aminoessigsäure), die bei der Synthese mehrerer Verbindungen, einschließlich Kreatinin, Purin und Porphyrin, verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Glyzin
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 40ppm max.
Hydrolysierbare Substanz Clear solution
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C, 2 hrs) max.
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel H2NCH2CO2H
Lösungsmittelrückstände Meets the requirements
Sulfat 50ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Dichte 1.5950g/mL
Menge 5 kg
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥99.0% (on dried substance) (total base)
Güte Analytisch
Physikalische Form Kristallpulver
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.