Learn More
Glycin, ≥ 99 %, molekularbiologische Qualität, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845298 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15845298 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15815158 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15835298 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15845298 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16407.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.067
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosethen, Hampshire-Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt ∼245°C (Zersetzung)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Dichte 1.595
Menge 5 kg
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥ 99 %
Relative Dichte 1.595
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver