Learn More
Glycin, ACS-Gütegrad, ≥ 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895288 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15895288 25 kg Kunststoffflasche 25 Kilogramm
15885288 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15895288 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16372.C4
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.067
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2COOH
Beilstein 635782
Dichte 1.595
Menge 25 kg
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) >98.5%
Relative Dichte 1.595
Güte ACS
Physikalische Form Kristallines Pulver