Learn More
Glycinanhydrid (2,5-Piperazinedion), TRC
Artikelnummer. 30138370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138370 10 g 10 Gramm
17947534 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138370 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP47992010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-57-0
Summenformel C4 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Synonym 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, α,γ-Diacipiperazine
IUPAC-Name Piperazin-2,5-dion
SMILES O=C1CNC(=O)CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Menge 10 g
Formelmasse 114.0429
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur