Learn More
Glycin-Benzyl-Ester-p-Toluolsulfonatsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt is a potent crosslinking inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Benzylester p-Toluensulfonatsalz ist ein potenter Vernetzungshemmer.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (0.1 g/ml)
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Glycin-Benzylester p-Toluensulfonatsalz ist ein potenter Vernetzungshemmer.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (0.1 g/ml)
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt |
Schmelzpunkt | 132°C to 134°C |
Strukturformel | NH2CH2COOCH2C6H5·CH3C6H4SO3H |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3600116 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. (0.1g/mL) |
Formelmasse | 337.39 |
Reinheit (%) | 99% |