Learn More
Glycinethyl-Ester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484073
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11484073
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10315.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 623-33-6 | C4H10ClNO2 | 139.579 g/mol
Glycine ethyl ester (GEE) is used in conjunction with N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide (EDC) for carboxyl-foot printing studies of proteins. The GEE/EDC protocol effects specific derivatization of glutamate and aspartate carboxyl side chains on intact proteins. This reaction is readily done under aqueous conditions at physiological pH. It is mainly used as a pharmaceutical raw material. Glycine ethyl ester hydrochloride is an important intermediate for preparing chrysanthemic acid or two chlorine chrysanthemic acid and is mainly used in the synthesis of anti-inflammatory drugs, but also can be used for the synthesis of four imidazole acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Ethylester (GEE) wird in Verbindung mit N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-Ethylcarbodiimid (EDC) für Untersuchungen des Carboxylfußdrucks von Proteinen verwendet. Das GEE/EDC-Protokoll wirkt auf intakte Proteine eine spezifische Derivatisierung von Glutamat- und Aspartat-Carboxyl-Seitenketten. Diese Reaktion erfolgt bei physiologischem pH-Wert ohne weiteres unter wässrigen Bedingungen. Es wird hauptsächlich als pharmazeutischer Rohstoff verwendet. Glycin-Ethylester-Hydrochlorid ist ein wichtiges Zwischenprodukt für die Herstellung von Chrysanthemsäure oder zwei Chlorchrysanthemsäure und wird hauptsächlich bei der Synthese von entzündungshemmenden Arzneimitteln verwendet, kann aber auch für die Synthese von vier Imidazol-Essigsäure verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (>1000 mg/ml bei 20 °C), Ethanol, DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-33-6
Summenformel C4H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.579
MDL-Nummer MFCD00012871
InChI-Schlüssel TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
IUPAC-Name Ethyl 2-aminoacetathydrochlorid
SMILES CCOC(=O)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Beilstein 3594034
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (>1000mg/ml at 20°C),ethanol,DMSO,and methanol.
Menge 100 g
Formelmasse 139.58
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%