Learn More
Glycin-Ethylester-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 139.04 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |