Learn More
Glycin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16496349 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Kilogramm
Artikelnummer. 16496349
Marke: Honeywell Fluka 33226H250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., Puffersubstanz, 99,7-101 % (berechn. gem. Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Ammonium Max. 0.02 %
pH 5.9 to 6.4
Chlorid Max. 30 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Eisen (Fe) Max. 0.0005 %
Verlust bei Trocknung Max. 0.5 %
Verpackung Kunststoffflasche
Sulfat Max. 0.002 %
Sulfatasche Max. 0.05 %
Wasser Max. 0.1 %
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.7 to 101.0 %
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics
Physikalische Form Fest