Learn More
Glycinisopropylester Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11499370
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11499370 1 g 1 Gramm
11409380 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11499370 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50249.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14019-62-6 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Glycine isopropyl ester hydrochloride can react with indol-3-yl-oxo-acetyl chloride to produce [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-acetylamino]-acetic acid isopropyl ester. This reaction will need reagent Et3N, and the menstruum benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Isopropylester-Hydrochlorid kann mit Indol-3-yl-oxo-acetylchlorid reagieren, um [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-acetylamino]-essigsäureisopropylester zu produzieren. Für diese Reaktion werden das Reagenz Et3N und das menstruelle Benzol benötigt.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14019-62-6
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.606
MDL-Nummer MFCD00151826
InChI-Schlüssel UBKCIXXGQRZHRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine isopropyl ester hydrochloride, propan-2-yl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine, 1-methylethyl ester, hydrochloride, h-gly-oipr?cl, glycine, 1-methylethylester, hydrochloride 1:1
PubChem CID 23033482
IUPAC-Name Propan-2-yl 2-aminoacetathydrochlorid
SMILES CC(C)OC(=O)CN.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Glycine isopropyl ester hydrochloride
Strukturformel NH2CH2CO2CH(CH3)2·HCl
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Menge 1 g
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 96%