Learn More
Glycinmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Glycine methyl ester hydrochloride a non-essential amino acid used for human development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Methylester-Hydrochlorid ist eine nicht essentielle Aminosäure, die für die menschliche Entwicklung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 % w/v) und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Glycin-Methylester-Hydrochlorid ist eine nicht essentielle Aminosäure, die für die menschliche Entwicklung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 % w/v) und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycine methyl ester hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼175°C (decomposition) |
| Beilstein | 3593644 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2% w/v) and methanol (50mg/ml). |
| Dichte | 1 |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 125.56 |
| Reinheit (%) | 99% |