Learn More
Glycinmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11448026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11448026 500 g 500 Gramm
11438026 100 g -
11458026 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 11448026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14083.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125.55 g/mol
Glycine methyl ester hydrochloride a non-essential amino acid used for human development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Methylester-Hydrochlorid ist eine nicht essentielle Aminosäure, die für die menschliche Entwicklung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 % w/v) und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5680-79-5
Summenformel C3H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.55
MDL-Nummer MFCD00012870
InChI-Schlüssel COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 122755
IUPAC-Name Methyl 2-aminoacetathydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∼175°C (decomposition)
Beilstein 3593644
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2% w/v) and methanol (50mg/ml).
Dichte 1
Menge 500 g
Formelmasse 125.56
Reinheit (%) 99%