Learn More
Glycitin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488818
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488818 10 mg 10 Milligramm
16483826 25 mg -
16454727 50 mg 50 Milligramm
16441268 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488818 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Glycitin is a natural isoflavone isolated from legumes; promotes the proliferation of bone marrow stromal cells and osteoblasts and suppresses bone turnover.Glycitin is antibacterial, antiviral and estrogenic.
Glycitin is a natural isoflavone isolated from legumes
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycitin
Physikalische Form Solid
CAS 40246-10-4
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22O10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Glycitein 7-O-β-glucoside
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.01 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(OC=C(C3=CC=C(O)C=C3)C4=O)=C4C=C2OC)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 446.4
Formelmasse 446.4
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research