Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycogen, Ursprung: Auster
Artikelnummer. 10015273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10015273 5 g Glasflasche 5 Gramm
10065690 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10015273 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 422950050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glykogen (CAS-Nr. 9005-79-2) ist eine stark verzweigte, polysaccharide Form von Glucose, die zur Energiespeicherung bei Menschen und anderen Tieren verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Glykogen ist die Hauptform, die Energie sowohl bei Tieren als auch bei anderen höheren Organismen speichert.
Es besteht aus einer von stark verzweigten Glukoseeinheiten umgebenen Kernproteineinheit.
Glykogen wird durch eine Reihe enzymatischer Reaktionen synthetisiert, hauptsächlich in der Leber und Skelettmuskulatur gespeichert und liefert Energie während Fastenzeiten und bei der Muskelkontraktion.
Glykogen ist ein Analogon von Stärke (Energiespeicher in Pflanzen), wogegen es kompakter und in hohem Grade verzweigter als Stärke ist.
Anwendungen
Glykogen kommt am häufigsten als reaktionsträge Trägersubstanz für Nukleinsäureausfällungen zum Einsatz, die die Effizienz von DNA- und RNA-Extraktionen erhöhen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-79-2
Summenformel C24H42O21
Molekulargewicht (g/mol) 666.579
MDL-Nummer MFCD00081547
InChI-Schlüssel BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Synonym glycogen, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439177
ChEBI CHEBI:28087
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glykogen
Namenshinweis From oyster
Farbe Beige bis weiß
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H10O5)n
Menge 5 g
Merck Index 15, 4531
Spezifischer Drehzustand +175° (20°C c=0.1,water)
Spezifische Drehung +160.0° to +180.0° (20°C, 589nm) (c=0.1, water)
Physikalische Form Pulver