Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycogen, Ursprung: Auster
Artikelnummer. p-139170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10065690
Marke: Thermo Scientific Chemicals 422950010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glykogen (CAS-Nr. 9005-79-2) ist eine stark verzweigte, polysaccharide Form von Glucose, die zur Energiespeicherung bei Menschen und anderen Tieren verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Glykogen ist die Hauptform, die Energie sowohl bei Tieren als auch bei anderen höheren Organismen speichert.
Es besteht aus einer von stark verzweigten Glukoseeinheiten umgebenen Kernproteineinheit.
Glykogen wird durch eine Reihe enzymatischer Reaktionen synthetisiert, hauptsächlich in der Leber und Skelettmuskulatur gespeichert und liefert Energie während Fastenzeiten und bei der Muskelkontraktion.
Glykogen ist ein Analogon von Stärke (Energiespeicher in Pflanzen), wogegen es kompakter und in hohem Grade verzweigter als Stärke ist.
Anwendungen
Glykogen kommt am häufigsten als reaktionsträge Trägersubstanz für Nukleinsäureausfällungen zum Einsatz, die die Effizienz von DNA- und RNA-Extraktionen erhöhen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-79-2
Summenformel C24H42O21
Molekulargewicht (g/mol) 666.579
MDL-Nummer MFCD00081547
InChI-Schlüssel BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Synonym glycogen, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439177
ChEBI CHEBI:28087
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycogen
Namenshinweis From oyster
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H10O5)n
Menge 1 g
Merck Index 15, 4531
Spezifischer Drehzustand +175° (20°C c=0.1,water)
Spezifische Drehung +160.0° to +180.0° (20°C, 589nm) (c=0.1, water)
Physikalische Form Pulver