missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycogen Phosphorylase BB/GPBB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-47446-25ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glycogen Phosphorylase BB/GPBB Polyclonal specifically detects Glycogen Phosphorylase BB/GPBB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Glycogen Phosphorylase BB/GPBB | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| Brain glycogen phosphorylase, EC 2.4.1.1, Glycogen phosphorylase B, Glycogen phosphorylase brain form, Glycogen Phosphorylase Isoenzyme BB, MGC9213, Phosphorylase glycogen brain, PYGB | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| PYGB | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GTMDGANVEMAEEAGAENLFIFGLRVEDVEALDRKGYNAREYYDHLPELKQAVDQISSGFFSPKEPDCFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEAYMQCQAQVDQLYRNPKEWTKKVIRNIACSGKFSSDRTITEYAREIWGVEPSDLQIPP | |
| 25 μL | |
| GPCR | |
| 5834 | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur