missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycogen Phosphorylase BB/GPBB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 539.00 €
Spezifikation
| Antigen | Glycogen Phosphorylase BB/GPBB |
|---|---|
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18120769
|
Novus Biologicals
NBP2-47446 |
0.1 mL |
539.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18693286
|
Novus Biologicals
NBP2-47446-25ul |
25 μL |
280.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Glycogen Phosphorylase BB/GPBB Polyclonal specifically detects Glycogen Phosphorylase BB/GPBB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Glycogen Phosphorylase BB/GPBB | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| GPCR | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 5834 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GTMDGANVEMAEEAGAENLFIFGLRVEDVEALDRKGYNAREYYDHLPELKQAVDQISSGFFSPKEPDCFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEAYMQCQAQVDQLYRNPKEWTKKVIRNIACSGKFSSDRTITEYAREIWGVEPSDLQIPP | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Brain glycogen phosphorylase, EC 2.4.1.1, Glycogen phosphorylase B, Glycogen phosphorylase brain form, Glycogen Phosphorylase Isoenzyme BB, MGC9213, Phosphorylase glycogen brain, PYGB | |
| PYGB | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts