Learn More
Ethylensulfit 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 120121000
Weitere Details : CAS : 3741-38-6 Netto-Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000950
  • 66.10 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3741-38-6
108.11
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
77342
O=S1OCCO1
C2H4O3S
MFCD00005354
ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
1,3,2λ⁴-dioxathiolan-2-one
Spezifikation
Glycol sulfite
79°C
Glasflasche
1.42
Farblos
98%
98%
MFCD00005354
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
1,3,2λ⁴-dioxathiolan-2-one
77342
Flüssig
1.4200g/mL
Authentic
1.4450 to 1.447
68°C (20.0mmHg)
100g
3741-38-6
C2H4O3S
ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
O=S1OCCO1
108.11
108.11
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate