Learn More
Glycolic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483449
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16483449 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16483449 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW015967
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycolic acid
CAS 79-14-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C2H4O3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (1314.92 mM)
SMILES O=C(O)CO
Molekulargewicht (g/mol) 76.05
Formelmasse 76.05
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism