Learn More
Glycopyrrolate, MedChemExpress
Beschreibung
Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycopyrrolate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 596-51-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H28BrNO3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |