Learn More
Glycoursodeoxycholic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16469218 10 mg
16444917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469218 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1424
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Glycoursodeoxycholic acid, a acyl glycine and a bile acid-glycine conjugate, is a metabolite of ursodeoxycholic acid.
Glycoursodeoxycholic acid, a acyl glycine and a bile acid-glycine conjugate, is a metabolite of ursodeoxycholic acid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycoursodeoxycholic acid
CAS 64480-66-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H43NO5
Menge 10 mg
Synonym Ursodeoxycholylglycine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (556.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 449.62
Formelmasse 449.62
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation