Learn More
Glycylglycin, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycylglycine buffer soln. |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
| pH | 7.5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 mL |
| Geruch | Odorless |