Learn More
Glycylglycin, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7041918
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15413439 100 mL 100 Milliliter
15423439 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15413439
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60717.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-50-3
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.119
MDL-Nummer MFCD00008130
InChI-Schlüssel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]Essigsäure
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycylglycine buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL