missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycylglycin, ≥ 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7082821 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15835158

Marke: Thermo Scientific J16505.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 556-50-3
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.119
MDL-Nummer MFCD00008130
InChI-Schlüssel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]Essigsäure
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycylglycine
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2CH2CONHCH2COOH
Beilstein 1765223
Menge 100 g
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt