Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, ≥99 %
Artikelnummer. 10366460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10366460 25 g 25 Gramm
10540771 100 g 100 Gramm
10379223 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366460 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 120140250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-50-3
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
MDL-Nummer MFCD00008130
InChI-Schlüssel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]Essigsäure
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycylglycine
Schmelzpunkt 262.0°C to 264.0°C
Extinktion (10% aq. soln.) (1 cm cell), 0.01 max. at 405nm
Namenshinweis 99+%
pH 5.5 to 6 (5% aq. soln.)
Farbe Weiß
Chlorid 100ppm max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CONHCH2CO2H
Beilstein 04, 371
Merck Index 15, 4539
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 132g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, practically insoluble in ether
Menge 25 g
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver