missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, ≥99 %

Artikelnummer. p-139252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10366460

Marke: Thermo Scientific Chemicals 120140250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 556-50-3
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
MDL-Nummer MFCD00008130
InChI-Schlüssel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]Essigsäure
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycylglycine
Schmelzpunkt 262.0°C to 264.0°C
Extinktion (10% aq. soln.) (1 cm cell), 0.01 max. at 405nm
Namenshinweis 99+%
pH 5.5 to 6 (5% aq. soln.)
Farbe Weiß
Chlorid 100ppm max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CONHCH2CO2H
Beilstein 04, 371
Merck Index 15, 4539
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 132g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, practically insoluble in ether
Menge 25 g
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt