Learn More
Glycylglycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30802022
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30802022 25 g
30791365 100 g
30786291 1 g
30796956 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30802022 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13229725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycylglycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate
CAS 1738-82-5
Summenformel C18H22N2O6S
MDL-Nummer MFCD00050678
Menge 25 g
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)CNC(CN)=O.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 394.44
Reinheit (%) 97%