Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycylglycin, 99 %
Artikelnummer. 11424844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424844 1 g 1 Gramm
11434844 5 g 5 Gramm
11444844 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424844 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A13778.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 556-33-2 | C6H11N3O4 | 189.17 g/mol
Glycylglycylglycine is used as a model peptide for studies of physicochemical parameters and molecular associations of small peptides. Triglycine is used as a copper chelator. It also acts as substrate for reproducible serum protein measurements by the biuret reaction1 and for the assay of aminotripeptidases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycyl-Glycylglycin wird als Modellpeptid für Studien über physikalisch-chemische Parameter und molekulare Verbindungen von kleinen Peptiden verwendet. Triglycin wird als Kupferchelator verwendet. Es dient auch als Substrat für reproduzierbare Serumproteinmessungen durch die Biuretreaktion1 und für den Assay von Aminotripeptidasen
Löslichkeit
Löslich in Wasser (94.6 mg/ml bei 20 °C), Methanol (50 mg/ml) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml).
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-33-2
Summenformel C6H11N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD00036223
InChI-Schlüssel XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglycine, glycylglycylglycine, glycyl-glycyl-glycine, diglycylglycine, gly-gly-gly, h-gly-gly-gly-oh, n-n-glycylglycyl glycine, glyglygly, glycine, glycylglycyl, unii-cvk73zdq8b
PubChem CID 11161
ChEBI CHEBI:63961
IUPAC-Name 2-[[2-[(2-Aminoacetyl)amino]acetyl]amino]essigsäure
SMILES NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycylglycylglycine
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1711130
Merck Index 14,6579
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (94.6mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Menge 1 g
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 99%