missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Glycylglycylglycin, 99 %

Artikelnummer. p-7021446
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11424844 1 g 1 Gramm
11434844 5 g 5 Gramm
11444844 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11424844

Marke: Thermo Scientific Chemicals A13778.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 556-33-2 | C6H11N3O4 | 189.17 g/mol

Glycylglycylglycine is used as a model peptide for studies of physicochemical parameters and molecular associations of small peptides. Triglycine is used as a copper chelator. It also acts as substrate for reproducible serum protein measurements by the biuret reaction1 and for the assay of aminotripeptidases

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Glycyl-Glycylglycin wird als Modellpeptid für Studien über physikalisch-chemische Parameter und molekulare Verbindungen von kleinen Peptiden verwendet. Triglycin wird als Kupferchelator verwendet. Es dient auch als Substrat für reproduzierbare Serumproteinmessungen durch die Biuretreaktion1 und für den Assay von Aminotripeptidasen

Löslichkeit
Löslich in Wasser (94.6 mg/ml bei 20 °C), Methanol (50 mg/ml) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml).

Hinweise
Bei -20 °C lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 556-33-2
Summenformel C6H11N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD00036223
InChI-Schlüssel XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglycine, glycylglycylglycine, glycyl-glycyl-glycine, diglycylglycine, gly-gly-gly, h-gly-gly-gly-oh, n-n-glycylglycyl glycine, glyglygly, glycine, glycylglycyl, unii-cvk73zdq8b
PubChem CID 11161
ChEBI CHEBI:63961
IUPAC-Name 2-[[2-[(2-Aminoacetyl)amino]acetyl]amino]essigsäure
SMILES NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycylglycylglycine
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1711130
Merck Index 14,6579
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (94.6mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Menge 1 g
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.