Learn More
Glycyrrhizic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429026
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16429026 100 mg 100 Milligramm
16481496 200 mg 200 Milligramm
16414787 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16429026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0184
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Glycyrrhizic acid is a triterpenoid saponinl, acting as a direct HMGB1 antagonist, with anti-tumor, anti-diabetic activities.
Glycyrrhizic acid is a triterpenoid saponinl, acting as a direct HMGB1 antagonist, with anti-tumor, anti-diabetic activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycyrrhizic acid
CAS 1405-86-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H62O16
Menge 100 mg
Synonym Glycyrrhizin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 500 mg/mL (607.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]12[C@@](C(C=C3[C@]2(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@](C(O)=O)(C)CC4)C)=O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@@H](O[C@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)O)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)CC5)C)([H])CC1)C
Molekulargewicht (g/mol) 822.93
Formelmasse 822.93
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death