Learn More
Glyoxalic acid(50% in water), MedChemExpress
Artikelnummer. 16401999
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16401999 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16401999 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY79494
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxalic acid(50% in water)
Physikalische Form Liquid
CAS 298-12-4
Farbe Yellow
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C2H2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym NSC 27785 Formylformic acid Oxalaldehydic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (1350.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C=O
Molekulargewicht (g/mol) 74.04
Formelmasse 74.04
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.