Learn More
Glyparamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476746
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476746 100 mg -
16472577 50 mg 50 Milligramm
16456478 10 mg -
16439067 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476746 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15383
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Glyparamide is a chlorophenyl-containing sulfonylurea with hypoglycemic activity; Glyparamide rarely causes hepatic injury.
Glyparamide is a chlorophenyl-containing sulfonylurea with hypoglycemic activity
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyparamide
CAS 5581-42-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H16ClN3O3S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 55 mg/mL (155.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1)(NC(NC2=CC=C(N(C)C)C=C2)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 353.82
Formelmasse 353.82
Reinheit (%) 98.43%
Güte Research
Physikalische Form Solid